Learn More
Tocris Bioscience™ PluriSln 1
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001634
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30001634
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 4847/50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
SCD-1 inhibitor
Stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor. Used to selectively eliminate undifferentiated human pluripotent stem cells (hPSCs) from culture; induces ER stress, attenuates protein synthesis and induces apoptosis in hPSCs. Prevents teratoma formation in immunocompromised mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91396-88-2
Molecular Formula C12H11N3O
Specifica
Quantity 50 mg
Formula Weight 213.24
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 213.24
Chemical Name or Material PluriSln 1
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato