Learn More
STEMCELL Technologies Zoledronic Acid (Hydrate)
Description
- Zoledronic acid is a nitrogen-containing bisphosphonate that inhibits farnesyl diphosphate (FPP) synthase (IC50 = 5 nM), thereby preventing protein prenylation and osteoclast-mediated bone resorption (Dunford et al.) In addition, it has a high affinity for hydroxyapatite (Ki = 3.5 μM) which allows it to bind directly to mineralized bone (Nancollas et al.) This product is supplied as the hydrate form of the molecule
- Inhibits proliferation, angiogenesis, and adhesion to bone, in several cancer cell lines (Li & Davis; Zekri et al.)
- Inhibits breast and prostate carcinoma cell invasion in vitro (Boissier et al.; Li & Davis)
- Induces apoptosis of osteoclastoma cells in vitro (Benford et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 165800-06-6 |
| Synonym | Zoledronate |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C5H10N2O7P2 · H2O |
| Purity | ≥95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?