Learn More
R&D Systems™ ZAP 180013
Description
ZAP 180013 is a zeta-chain-associated protein kinase 70 (Zap70) inhibitor (IC50 = 1.8 μM in fluorescence polarization assay). Inhibits the interaction of Zap70 SH2 domain with immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAMs), within the T-cell antigen receptor (TCR) signaling pathway.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(ethylsulfonyl)-N-(2-furanylmethyl)-4-pyrimidinecarboxamide |
| CAS | 873080-25-2 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C19H17Cl2N3O4S |
| Purity | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?