Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0409551
Description
VU 0409551 is a selective mGlu5 positive allosteric modulator (EC50 = 260 nM). Selective for mGlu5 over other mGluR subtypes, as well as 66 other receptors and ion channels. Selectively potentiates mGlu5 signaling via Gαq. Exhibits wake-promoting, antipsychotic-like and cognition-enhancing effects in animal models. Brain penetrant and orally available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | [6,7-Dihydro-2-(phenoxymethyl)oxazolo[5,4-c]pyridin-5(4H)-yl](fluorophenyl)methanone |
| CAS | 1363281-27-9 |
| Synonym | JNJ 46778212 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | Group I mGluR Modulators |
| Molecular Formula | C20H17FN2O3 |
| Formula Weight | 352.36 |
| Purity | >98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?