Learn More
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG4-acid
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Description
VH 032 amide-PEG4-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) protein ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG linker and terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | -18-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidine-1-carbonyl)-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid |
| CAS | 2172820-12-9 |
| Quantity | 25 mg |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C34H50N4O10S |
| Purity | 0.95 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu