Learn More
R&D Systems™ TM2 TEAD inhibitor
Description
TM2 TEAD inhibitor is a potent and reversible TEA domain transcription factor inhibitor (IC50 = 38 nM and 156 nM for TEAD4 auto-palmitoylation and TEAD2 palmitoylation, respectively). It inhibits TEAD-YAP association and transcriptional activity. TM2 TEAD inhibitor exhibits strong antiproliferation effects as a single agent or in combination with a MEK inhibitor in YAP-dependent cancer cells. Also inhibits YAP-dependent liver organoid growth ex vivo.
Specifications
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide |
| CAS | 1008768-41-9 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | YAP1 |
| Molecular Formula | C26H33N3O3 |
| Purity | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?