Learn More
STEMCELL Technologies Tamoxifen
Descripción
- Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM), with tissue-specific antagonistic or agonistic effects
- Receptor activation leads to the formation of homo- and hetero-dimers, which in turn interact with accessory proteins to regulate gene transcription
- Tamoxifen is commonly used to activate Cre-ER in transgenic conditional models
- Used in transgenic models to induce Cre-mediated recombination in conjunction with Cre-ER, a fusion protein consisting of Cre recombinase and a mutant form of the estrogen receptor hormone-binding domain that specifically binds tamoxifen but not estrogen (Feil et al.; Zhang et al.)
- Inhibits growth in the human breast cancer cell line, MCF-7 (Katzenellenbogen et al.)
- Antagonist of estrogen receptor action in breast tissue and breast cancer cells (Abe et al.; Horwitz et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 10540-29-1 |
| Synonym | trans-Tamoxifen |
| Quantity | 10 g |
| Molecular Formula | C26H29NO |
| Purity | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?