Läs mer
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System
Produktkod. 10270005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
Agilent GC-MS Instruments
DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS Only
ISQ GC-MS, TSQ 8000 GC-MS Systems Only
ISQ GC-MS, TSQ 8000 GC-MS/MS
Includes:
Interface, Nuts, Ferrules, and Accessories
SWAP-IT Interface only
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10270005
Brand: Thermo Scientific™ 60180796
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Make column changeovers quick and easy. Use this GC-MS interface system to switch capillary columns without the need to vent your mass spectrometer (MS).
Make column changeovers quick and easy. The Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface system is a powerful tool that enables capillary column changes without the need to vent your mass spectrometer (MS). It uses a specially deactivated, robust stainless steel transfer capillary as an interface between the analytical column and the MS detector. The small inner diameter of transfer capillary ensures minimum exposure to air and water when the analytical column is disconnected. A helium purge is not required. Finger-tight connections make it quick and easy without the need for tools.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type 3-Port SilFlow MCD
Description SWAP-IT GC-MS Interface Unit
Includes SWAP-IT Interface only
For Use With (Equipment) Agilent GC-MS Instruments
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.