Learn More
R&D Systems™ SR 9243
Produktkod. 18797536
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18797536 10 mg 10mg
18746596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18797536 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 6138/10
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective LXR inverse agonist
SR 9243 is a selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1613028-81-1
Quantity 10 mg
Solubility Soluble to 20mM in DMSO
Product Line Tocris
Molecular Formula C31H32BrNO4S2
Formula Weight 626.62g/mol
Color White
Product Type Inhibitor
For Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.