Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™ Product Code.: 15538174
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Product Code. 15538174 Shop All J.T.Baker Products
4 x 500 g, Wide Mouth Amber Glass Bottle, 500g
Click to view available options
Quantity:
4 x 500 g
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Unit Size:
500g
Product Code. 15538174
Brand: Avantor J.T.Baker 380401
Specifications
CAS 7558-79-4
Quantity 4 x 500 g
Molecular Formula HNa2O4P
MDL Number MFCD00003496
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formula Weight 141.96
Grade Multi-Compendial/USP
Packaging Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specific Gravity 1L = 2.07kg
Chemical Name or Material Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous
Product Title
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™ >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.