Learn More
STEMCELL Technologies SMER28
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Descrizione
- SMER28, a bromo-substituted quinazoline, was first identified as a small-molecule enhancer of rapamycin (SMER; Sarkar et al.) SMER28 induces autophagy by increasing autophagosome synthesis and enhancing the clearance of model autophagy substrates (Renna et al.)
Specifica
Specifica
| CAS | 307538-42-7 |
| Quantity | 5 mg |
| Molecular Formula | C11H10BrN3 |
| Purity | ≥98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto