Learn More
STEMCELL Technologies SB202190
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
Beskrivning
- SB202190 is a selective, potent, cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinases, inhibiting p38α (SAPK2A, MAPK14) and p38β (SAPK2B, MAPK11) with IC50 values of 50 and 100 nM, respectively (Davies et al.; Jiang et al.) As a pyridinyl imidazole inhibitor, SB202190 directly binds p38 MAP kinases in the ATP binding pocket (Fox et al.)
- Improves the self-renewal ability of neural stem cells from NPC1-deficient mice (Yang et al.)
- Blocks adiponectin-mediated proliferation of hematopoietic stem cells (DiMascio et al.)
- Reduces BMP3-mediated proliferation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (Stewart et al.)
- Induces cardiomyocyte differentiation from human embryonic stem cells (Graichen et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 152121-30-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C20H14FN3O |
| Purity | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering