Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-4-Carboxyphenylglycine
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001077
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001077
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 0323/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Competitive group I mGlu antagonist; also weak group II agonist
(S)-4-Carboxyphenylglycine is a competitive group I metabotropic glutamate receptor antagonist, with selectivity for mGlu1a/1a over mGlu5a/5b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134052-73-6
Molecular Formula C9H9NO4
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 195.17
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 195.174
Chemical Name or Material (S)-4-Carboxyphenylglycine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt