Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-CPP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001420
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30001420 50 mg 50mg
18064882 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001420 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0173/50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Potent NMDA antagonist
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100828-16-8
Molecular Formula C8H17N2O5P
Tekniske data
Quantity 50 mg
Formula Weight 252.21
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 252.207
Chemical Name or Material (RS)-CPP
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.