Learn More
RAB11B Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
| Antigen | RAB11B |
|---|---|
| Concentration | 200 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16886165
|
Proteintech
28498-1-AP-20UL |
20 μL |
1710.33 NOK
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
16876165
|
Proteintech
28498-1-AP-150UL |
150 μL |
4836.10 NOK
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
The RAB11B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB11B. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RAB11B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| RAB11B | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 200 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 9230 | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts