Learn More
RAB11B Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 28498-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16876165
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
The RAB11B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB11B. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RAB11B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
RAB11B
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
9230
IgG
Western Blot, ELISA
200 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis