Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 0788
Description
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
Spécification
Spécification
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 543.04 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 543.039 |
| Chemical Name or Material | PSB 0788 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?