Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Fixed Volume, Single-Channel Mechanical Pipetters
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. p-4575618 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Accuracy:
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.8%
1.3%
Color:
Blue
Gray
Green
Red
Yellow
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
2000 μL
5000 μL
10 mL
Model:
F10
F2
F5
Fix 10 μL
Fix 100 μL
Fix 1000 μL
Fix 20 μL
Fix 200 μL
Fix 25 μL
Fix 250 μL
Fix 5 μL
Fix 50 μL
Fix 500 μL
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10774112
Marca: Sartorius 728530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Robust yet lightweight and easy to use
High quality and light pipetting forces provide a pleasant pipetting experience. Covering the full range of 0.1μl to 10mL, the Proline Plus is suitable for a wide range of everyday laboratory applications.
  • Fully autoclavable
  • High chemical and UV resistance
  • Volume setting by click stops
  • Suitable for both left and right-handed operation
  • Compatible with a wide range of tips
  • Compatible with most commonly used lab tubes due to slim tip ejector collar
  • Safe-Cone Filter prevents contamination and damage of pipetter
  • Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
  • Easy cleaning: only 2-3 parts to disassemble
Certifications
CE marked
Warranty
2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.6%
Certifications/Compliance CE
Compatible Tips 200μL Optifit tip, 20μL SafetySpace™ filter tip
Autoclavable Autoclavable
Color Yellow
Disposable Reusable
For Use With Optifit Tip 200 μL, SafetySpace Filter Tip 20 μL
Material Polypropylene
Model Fix 20 μL
Number of Channels 1
Sterility Non-sterile
Type Mechanical Pipette
Volume (Metric) 20 μL
Finger Style Ergonomic
For Use With (Equipment) 200μL Optifit tip, 20μL SafetySpace™ filter tip
Includes Slim tip ejector collar, safe cone filter
Precision 0.50
UV Monitoring Yes
Warranty 2 Years
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato