Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG1-acid
GREENER_CHOICE
Product Code. 18755706
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18755706
Brand: Tocris Bioscience™ 7094/25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Cereblon ligand with PEG linker and terminal acid for onward chemistry
Pomalidomide 4'-PEG1-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 3-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]propanoic acid
CAS 2139348-60-8
Quantity 25 mg
Target Degrader Building Blocks
Molecular Formula C18H19N3O7
Purity 0.95
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.