Learn More
R&D Systems™ PD 198306
Beskrivelse
Potent inhibitor of MEK1/2. Inhibits isolated enzyme at a concentration of 8 nM and inhibits MEK activity in synovial fibroblasts at concentrations of 30 - 100 nM. Highly selective for MEK; IC50 values are > 1, > 4, > 4 and > 10 μM for ERK, c-Src, cdks and PI 3-kinase γ respectively. Antihyperalgesic; blocks static allodynia in the streptozocin model of neuropathic pain following i.t. administration.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 212631-61-3 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C18H16F3IN2O2 |
| Formula Weight | 476.23 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 476.238 |
| Chemical Name or Material | PD 198306 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?