Learn More
Tocris Bioscience™ p-Chlorophenylalanine
Description
Binds irreversibly to tryptophan hydroxylase to cause depletion of serotonin in the brain.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7424-00-2 |
| Quantity | 100 mg |
| Molecular Formula | C9H10ClNO2 |
| Formula Weight | 199.64 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.63 |
| Chemical Name or Material | p-Chlorophenylalanine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?