Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns Product Code.: 15835524
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Product Code. 15835524
10 mm, Polyethylene, 25 ÎĽm, Pack of 20
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylene
Pore Size:
5 ÎĽm
10 ÎĽm
20 ÎĽm
25 ÎĽm
30 ÎĽm
50 ÎĽm
Förpackningsstorlek
Pack of 20
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Product Code. 15835524
Brand: Diba 006FR1025PE
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Specifikationer
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Type Liquid Chromatography Column
Pore Size 25 ÎĽm
Length (Metric) 10 mm
Material Polyethylene
Korrigering av produktinnehĂĄll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.