Learn More
Tocris Bioscience™ Oleylethanolamide
Description
Lipid mediator and analog of anandamide (Cat. No. 1339) that is involved in peripheral regulation of feeding. Selective GPR55 agonist (EC50 values are 0.44, >30 and >30 μM at GPR55, CB1 and CB2 respectively) and PPARα agonist (EC50 = 120 nM). Induces satiety through activation of PPARα and is also a ceramidase inhibitor. Also endogenous agonist at the GPR119 receptor.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 325.53 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 325.537 |
| Chemical Name or Material | Oleylethanolamide |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?