Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Ă…; Column Phase: Reversed Phase
8220.00 NOK - 11275.00 NOK
Specifications
Column Chemistry | Octadecyl and Propylphenyl |
---|---|
Column Format | Analytical Column |
Crosslinking | Octadecyl and Propylphenyl |
Flow Rate | 1 mL/min |
For Use With | For Quinolone Antibiotics, Sulfonamides, Xanthines, Substituted Aromatics Separation Application |
Product Code | Brand | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
12478537
|
Macherey-Nagel™
760807.20 |
125 mm | 2 mm |
9360.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
12408537
|
Macherey-Nagel™
760805.20 |
150 mm | 2 mm |
9360.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
12438537
|
Macherey-Nagel™
760806.20 |
50 mm | 2 mm |
8220.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12418547
|
Macherey-Nagel™
760808.20 |
250 mm | 2 mm |
10855.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12488537
|
Macherey-Nagel™
760807.30 |
125 mm | 3 mm |
9480.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12418537
|
Macherey-Nagel™
760805.30 |
150 mm | 3 mm |
9480.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12428547
|
Macherey-Nagel™
760808.30 |
250 mm | 3 mm |
10795.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12448537
|
Macherey-Nagel™
760806.30 |
50 mm | 3 mm |
8220.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 17-09-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12468547
|
Macherey-Nagel™
760812.46 |
100 mm | 4.6 mm |
10195.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
12408547
|
Macherey-Nagel™
760807.46 |
125 mm | 4.6 mm |
10195.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
10667513
|
Macherey-Nagel™
760805.46 |
150 mm | 4.6 mm |
10195.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12448547
|
Macherey-Nagel™
760808.46 |
250 mm | 4.6 mm |
11275.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12468537
|
Macherey-Nagel™
760806.46 |
50 mm | 4.6 mm |
8940.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12498537
|
Macherey-Nagel™
760807.40 |
125 mm | 4 mm |
9480.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12655989
|
Macherey-Nagel™
760813.46 |
75 mm | 4.6 mm |
8940.00 NOK
Each |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12428537
|
Macherey-Nagel™
760805.40 |
150 mm | 4 mm |
9480.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
12438547
|
Macherey-Nagel™
760808.40 |
250 mm | 4 mm |
10795.00 NOK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12458537
|
Macherey-Nagel™
760806.40 |
50 mm | 4 mm |
8220.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 26-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
Specifications
Octadecyl and Propylphenyl | |
Octadecyl and Propylphenyl | |
For Quinolone Antibiotics, Sulfonamides, Xanthines, Substituted Aromatics Separation Application | |
Acetonitrile/water | |
3 ÎĽm | |
110 Ă… | |
340 m²/g | |
C18 and Propylphenyl (Sphinx RP) | |
15% | |
Yes | |
Stainless Steel |
Analytical Column | |
1 mL/min | |
p-p interactions | |
Spherical | |
1 to 10 | |
Acetonitrile/water | |
L1/L11 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC Column |