Learn More
Tocris Bioscience™ NTRC 824
GREENER_CHOICE
Product Code. 18736509
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18736509
Brand: Tocris Bioscience™ 5438/50
Potent and selective non-peptide NTS2 antagonist
NTRC 824 is a potent and selective non-peptide neurotensin (NTS) type-2 receptor antagonist (IC50 = 38 nM). Exhibits >150-fold selectivity for NTS2 over NTS1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material N-[2-[5-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-indol-1-yl]acetyl]-L-leucine
CAS 1623002-61-8
Quantity 50 mg
Target Neurotensin Receptor Antagonists
Molecular Formula C25H26F3N3O6S
Formula Weight 553.55
Purity >98%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado