Learn More
Tocris Bioscience™ Imetit dihydrobromide
Description
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 332.06 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 332.06 |
| Chemical Name or Material | Imetit dihydrobromide |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?