Learn More
Tocris Bioscience™ Nafamostat mesylate
Description
Nafamostat mesylate is a broad spectrum serine protease inhibitor. Displays selectivity for human tryptase when used at relatively low concentrations. Reduces eosinophil infiltration, mast cell activation and airway responsiveness in a murine model of asthma. Inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro (EC50 = 22.50 μM).
Tocris products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 539.59 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 539.58 |
| Chemical Name or Material | Nafamostat mesylate |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?