Learn More
Tocris Bioscience™ ML 337
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
ML 337 is a selective negative allosteric modulator of mGlu3 (IC50 = 593 nM). Displays no activity at mGlu1, mGlu2 or mGlu4-8 at concentrations up to 30 μM. Brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | ML 337 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.39 |
| Inhibitors | ML 337 |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto