Learn More
Tocris Bioscience™ MI 2 (MALT1 inhibitor)
Description
MALT1 inhibitor (IC50 = 5.84 μM). Binds directly to MALT1 and irreversibly suppresses protease function. Decreases NF-κB activity induced by MALT1. Inhibits cell proliferation and MALT1-mediated cleavage activity. Suppresses human TMD8 and HBL-1 activated B cell-like diffuse large B cell lymphoma (ABC-DLBCL) tumor xenografts in mice and primary human ABC-DLBCLs ex vivo.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 455.72 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 455.72 |
| Chemical Name or Material | MI 2 (MALT1 inhibitor) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?