Learn More
STEMCELL Technologies LY294002
Description
- LY294002 is a PI3K inhibitor that has greater potency and selectivity than quercetin, the structure on which it is based
- LY294002 inhibits PI3K (IC50 = 1.4 μM) and also shows activity against CK2, but not PI4K, EGFR, PDGFR, MAPK, PKA, or PKC
- (Davies et al.), Vlahos et al.)
- Suppresses proliferation and self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells (Lianguzova et al.), Paling et al.)
- Promotes differentiation to insulin-producing cells from mouse ES cells (Hori et al.)
- Inhibits myotube formation from myoblasts (Coolican et al.), Jiang et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 154447-36-6 |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C19H17NO3 |
| Purity | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?