Learn More
STEMCELL Technologies Lapatinib​
Code produit 17130192
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17130192 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17130192 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 73242
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tyrosine kinase inhibitor; Inhibits EGFR and HER2
  • Lapatinib is a selective dual inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR, ERBB1) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2, ERBB2), each with an IC50 of about 10 nM (Rusnak et al.) It binds reversibly, but with a very slow off-rate, to the ATP binding pocket in an inactive-like conformation, thus preventing autophosphorylation
  • Binding is very potent, with Ki values of 3 and 13 nM to EGFR and HER2 respectively (Wood et al.)
  • Induces apoptosis in cells overexpressing EGFR and/or HER2, and inhibits tumor growth in a mouse xenograft model (Xia et al.)
Spécification
CAS 231277-92-2
Synonym GSK 572016; GW 572016; Tyverb; GW2016
Quantity 10 mg
Molecular Formula C29H26ClFN4O4S
Purity ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.