Learn More
STEMCELL Technologies ISCK03
Description
- ISCK03 (inhibitor of SCF/c-KIT) is a cell-permeable phenyl-imidazolosulfonamide compound that inhibits KIT activity
- ISCK03 inhibits SCF-induced c-KIT phosphorylation and downstream ERK phosphorylation at a concentration of 1 - 5 μM in 501mel melanoma cells (Na et al.)
- Causes significant decrease in blood vessel density on human lung adenocarcinoma (A549) cells irradiated with X-rays (6 Gy; Kamlah et al.)
- Reduces cell viability and ERK1/2 phosphorylation in acute myeloid leukemia (AML)-derived cell lines (Kon et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 945526-43-2 |
| Synonym | c-Kit inhibitor II; Stem cell factor/c-Kit inhibitor |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C19H21N3O2S |
| Purity | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?