Learn More
STEMCELL Technologies Indomethacin
Beschreibung
- Indomethacin is a non-steroidal, anti-inflammatory agent that inhibits cyclooxygenase (COX) activity, thereby blocking the production of prostaglandins (Vane et al.) Indomethacin inhibits both COX-1 and COX-2 (IC50 = 0.08 and 0.96 μM for recombinant human COX-1 and COX-2, respectively; Kurumbail et al.)
- Activates peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ), a ligand-activated transcription factor known to play a pivotal role in adipogenesis (Lehmann et al.)
- Inhibits chondrogenic differentiation in ATDC5 cells and bone marrow stem cells (Caron et al.)
- Inhibits growth of mouse mammary tumors (Fulton)
- Induces apoptosis in prostate and gastric cancer cells (Chiou et al.; Liu et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 53-86-1 |
| Synonym | Indocin |
| Quantity | 1 g |
| Molecular Formula | C19H16ClNO4 |
| Purity | ≥99% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?