Learn More
Tocris Bioscience™ GW 280264X
GREENER_CHOICE
Product Code. 18706166
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18706166
Brand: Tocris Bioscience™ 7030/50
Potent ADAM10 and ADAM17 inhibitor
GW 280264X is a potent ADAM (A Disintegrin and Metalloproteinase) 17 and ADAM10 inhibitor (IC50 values of 8 nM and 11.5 nM, respectively). It inhibits constitutive and PMA-inducible CX3CL1 shedding and increases adhesive properties in CX3CL1 transfected cells (IC50 = 1 μM in COS-7 and ECV-304 cells). GW 280264X treatment in mice significantly improves functional recovery after spinal cord injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Phenylmethyl N-[(5 S)-5-[[(2 R,3 S)-3-(formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl]amino]-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl]carbamate
CAS 866924-39-2
Quantity 50 mg
Target Synthetic Metalloprotease Inhibitors
Molecular Formula C28H41N5O6S
Purity 0.98
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis