Learn More
STEMCELL Technologies Gefitinib
Description
- Gefitinib is a selective inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase that binds competitively in the ATP binding pocket with IC50 values of 23 and 80 nM for A431 vulval squamous carcinoma cells and KB cells, respectively (Barker et al.)
- Blocks proliferation in vitro and in mouse xenograft models, of multiple cancer cell types including colon, ovarian, and breast cancer cell lines (Ciardiello et al.)
- Induces apoptosis in the HaCaT human keratinocyte cell line via a c-Jun N-terminal kinase (JNK) activation, an EGFR-independent mechanism (Lu et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 184475-35-2 |
| Synonym | ZD1839; Gefonib |
| Quantity | 500 mg |
| Molecular Formula | C22H24ClFN4O3 |
| Purity | ≥98% |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?