Learn More
R&D Systems™ Furosemide
Description
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter. Also acts as a non-competitive antagonist at GABAA receptors with ∽ 100-fold greater selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors.
Specifications
Spezifikation
| CAS | 54-31-9 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C12H11ClN2O5S |
| Formula Weight | 330.74 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.739 |
| Chemical Name or Material | Furosemide |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?