Learn More
STEMCELL Technologies Forskolin
Descripción
- Forskolin is a cell-permeable diterpene that directly activates adenylyl cyclase (IC50 = 41 nM), the enzyme that produces cyclic adenosine monophosphate (cAMP), which as a result raises cAMP levels in the cell
- cAMP is an important second messenger involved in many signal transduction pathways, including activation of protein kinase A (PKA; Awad et al.; Robbins et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 66575-29-9 |
| Synonym | Coleonol; HL 362; L 75-1362B; NSC 357088; NSC 375489 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C22H34O7 |
| Purity | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?