Learn More
Tocris Bioscience™ Fluoxetine hydrochloride
Description
Fluoxetine hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 0.9 nmol/l and is between 150- and 900-fold selective over 5-HT1A, 5-HT2A, H1, α1, α2-adrenergic, and muscarinic receptors. Antidepressant. Induces differentiation of neuronal precursors, enhancing neuronal characteristics. Fluoxetine also inhibits assembly and activation of the NLRP3-ASC inflammasome and prevents degeneration of retinal pigmented epithelium (RPE) cells in an animal model of dry age-related macular degeneration (AMD).
Specifications
Spécification
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 345.78 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 345.79 |
| Chemical Name or Material | Fluoxetine hydrochloride |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?