Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Flecainide acetate
Beskrivelse
Open Na+ channel blocker that inhibits fast Na+ current in cardiac muscle in a use- and concentration-dependent manner. Orally-active class Ic antiarrhythmic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 474.4 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 474.4 |
| Chemical Name or Material | Flecainide acetate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?