Learn More
R&D Systems™ Famotidine
Description
Famotidine is a potent and high affinity histamine H2 receptor biased inverse agonist (Kd = 14 nM, IC50 = 33 nM). Reduces basal receptor activity by 75%. Inhibits Gs-mediated pathways but acts as a partial agonist of β-arrestin recruitment (EC50 = 105 nM). Inhibits gastric acid secretion and histamine-induced mast cell activation. Also inhibits HIV replication in vitro.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)propanimidamide |
| CAS | 76824-35-6 |
| Quantity | 100 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Histamine H2 Receptor Antagonists |
| Molecular Formula | C8H15N7O2S3 |
| Purity | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?