Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series Set Product Code.: 10402940
Estimated Shipment: 13-02-2026
Only null left
Add to basket
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series Set
Produktkode 10402940
-30°C to +60°C, Each
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperature Range (Metric):
-30°C to +60°C
-30°C to +70°C
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10402940
missing translation for 'mfr': Ebro Electronic™ 16010047A
Only null left
Estimated Shipment: 13-02-2026
Only null left
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Data logger to measure temperature and / or humidity during transportation and in warehouses
EBI 20 data loggers are very robust and are in use all over the world in transportation and for warehouse monitoring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Datalogger System
Display Type LCD
Data Memory 40,000 Readings
Calibration Calibrated
Alarm Types Flashing LCD Segment
Battery Type Lithium
Battery Life >24 Months
Includes Logger, evaluation software, interface.
Channels 1
Certifications/Compliance Factory Calibration certificate
IP Rating IP67
Model EBI 20-TE1
Sensor Types NTC
For Use With (Application) Reliable Temperature Recording, Core Temperature Measurement, Annual memory, Transport, Storage monitoring, Refrigerating and deep-freeze rooms, Refrigerated display cases
Accuracy (Temperature) ±0.5 at -20°C to +40°C
Temperature Resolution 0.1°C
Temperature Range (Metric) -30°C to +60°C
Dimensions (L x W x H) 69 x 48 x 22 mm
Length (Metric) 69 mm
Weight (Metric) 45 g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series Set >
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.