Learn More
Tocris Bioscience™ DY 268
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Descrizione
DY 268 is a potent FXR antagonist (IC50 = 7.5 nM). Exhibits no detectable cytotoxicity in cell-based assays.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 1-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-N-[4-methyl-3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1609564-75-1 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | LXR-like Receptor Antagonists |
| Molecular Formula | C30H32N4O5S |
| Formula Weight | 560.66 |
| Purity | >98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto