Learn More
Tocris Bioscience™ DMXAA
Description
DMXAA is a mSTING agonist; selective for mouse STING over human STING. Induces IFN-β and cytokine production from bone marrow-derived dendritic cells. Causes tumor regression following intratumoral administration in mouse tumor models. Induces an adaptive immune response to reduce systemic tumor growth and provides immunological memory against autologous tumor re-challenge. Also antiviral.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5,6-Dimethyl-9-oxo-9 H-xanthene-4-acetic acid |
| CAS | 117570-53-3 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | STING Agonists |
| Molecular Formula | C17H14O4 |
| Formula Weight | 282.29 |
| Purity | 99% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?