Learn More
STEMCELL Technologies Dabrafenib
Beschreibung
- Dabrafenib is a reversible, selective, and ATP-competitive inhibitor of B-RAF with higher potency towards V600E mutant B-RAF over wild-type B-RAF or C-RAF, with IC50 values of 0.8, 3.2 and 5 nM, respectively (Laquerre et al.; Menzies et al.)
- Decreases ERK phosphorylation and inhibits cell proliferation in cells expressing the B-RAF mutation V600E
- Prevents tumor growth in mouse xenograft models of B-RAF(V600E) human melanoma and colon cancer (Rheault et al.)
- Alleviates acetaminophen-induced liver injury through distinct nanomolar inhibition of receptor-interacting protein (RIP3) in mice (Li et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1195765-45-7 |
| Synonym | GSK 2118436; Dabarefenib |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C23H20F3N5O2S2 |
| Purity | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?