Learn More
Tocris Bioscience™ CRBN5-SNAP2-1C-PIP
Click to view available options
:
5 mg
Description
CRBN5-SNAP2-1C-PIP is a Degrader (PROTAC™) of SNAP-tag™ labeled fusion proteins (Dmax = 75% at 1 μM). CRBN5-SNAP2-1C-PIP recruits cereblon E3 ligase to induce the degradation of SNAP-fusion proteins. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license. SNAP-tag is a trademark of New England BioLabs, Inc.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-(4-(((2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)oxy)methyl)benzyl)-2-(1-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)piperidin-4-yl)acetamide |
| Quantity | 5 mg |
| Target | Active Degraders |
| Molecular Formula | C32H32ClN7O6 |
| Purity | 0.97 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur