Learn More
Corning™ Plain Microscope Slides Product Code.: 11353805
In Stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4451.09 NOK
    4420.15 NOK / Pack of 50
    Save 30.94 NOK
    0.70% Off
Only null left
Add to basket
Corning™ Plain Microscope Slides
Product Code. 11353805 Shop All Corning Products
75 x 25 mm
Click to view available options
:
75 x 25 mm
Product Code. 11353805
Brand: Corning™ 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4451.09 NOK
    4420.15 NOK / Pack of 50
    Save 30.94 NOK
    0.70% Off
Only null left
In Stock
Add to basket
Only null left
Add to basket
Precleaned, ready to use
  • Made from soda lime glass
  • Slides thickness: 0.9 to 1.10 mm
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Length (Metric) 25 mm
Width (Metric) 75 mm
No. per Case 10
No. per Pack 5
Sterility Non-sterile
Material Glass
Thickness (Metric) 0.9 to 1.1 mm
Korrigering av produktinnehĂĄll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Corning™ Plain Microscope Slides >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.