Learn More
Clofarabine
Descripción
Clofarabine is a deoxycytidine kinase (dCK) substrate. Phosphorylated to form clofarabine triphosphate, which competes with dATP for DNA polymerase-α and -ε and potently inhibits ribonucleotide reductase (IC50 = 65 nM). Induces apoptosis by directly altering mitochondrial transmembrane potential. Demonstrates growth inhibition and cytotoxic activity in a variety of leukemias and solid tumors.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine |
| CAS | 123318-82-1 |
| Assay Percent Range | >99% |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C10H11ClFN5O3 |
| Formula Weight | Observed MW: 303.68 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?