Learn More
Tocris Bioscience™ Celastrol
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
Antioxidant and anti-inflammatory agent. Potently inhibits lipid peroxidation in mitochondria and inhibits TNF-α-induced NFκB activation. Also shown to inhibit topoisomerase II activity in vitro (IC50 = 7.41 μM).
Specifications
Spezifikation
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 450.61 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 450.62 |
| Chemical Name or Material | Celastrol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur