Learn More
Tocris Bioscience™ Capsazepine
Descripción
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 376.9 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.899 |
| Chemical Name or Material | Capsazepine |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?