Learn More
Tocris Bioscience™ Capsazepine
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18025122
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
18025122 10 mg 10mg
30001093 50 mg 50mg
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18025122
Marca: Tocris Bioscience™ 0464/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Vanilloid receptor antagonist; also activator of ENaCδ
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138977-28-3
Molecular Formula C19H21ClN2O2S
Specifica
Quantity 10 mg
Formula Weight 376.9
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 376.899
Chemical Name or Material Capsazepine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.